Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit fester Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Artikelnummer. 11802603
Click to view available options
Flussrate:
0.1 bis 8 ml/min
0.3 bis 24.17 ml/min
0.6 bis 48.33 ml/min
1.5 bis 116.67 ml/min
3 bis 241.67 ml/min
Geschwindigkeit:
1,67 U/min
10 U/min
25 U/min
50 U/min
5 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11802603
Marke: Masterflex™ 0754206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Liefern Sie konsistente, wiederholbare Flussraten mit diesen Antrieben. Masterflex™ L/S™ Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor-, Feld- oder Prozesszufuhranwendungen. Wählen Sie aus sieben Drehzahlen, basierend auf der Durchflussrate oder der Anzahl der benötigten Köpfe.
Der Antrieb ist geeignet für fünf verschiedene Pumpenkopfmodelle: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 und Pumpenköpfe mit Schlauchkassetten.
  • Der beleuchtete Schalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, ob die Pumpe in Betrieb ist
  • Die Motoren sind UL- und cUL-gelistet und CE-konform
  • 230 VAC-Modelle haben eine IEC320/CEE22-Buchse
  • Die Antriebe werden mit länderspezifischen Kabeln/Steckern geliefert
  • Das lackierte Stahlgehäuse ist klassifiziert nach IP22
  • Der Antrieb ist gegen vertikal auftreffendes Wasser geschützt
  • Die Antriebsgeschwindigkeit kann aufgrund von Schwankungen in der Netzspannung und Frequenz um ±15 % variieren
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V Wechselstrom, <1/25 hp, <70 W
Flussrate 0.3 bis 24.17 ml/min
Enthält IEC320/CEE22-Buchse
Gesamthöhe (metrisch) 118 mm
Gesamtlänge (metrisch) 152 mm
Gesamtbreite (metrisch) 134 mm
Drehzahlregelung ± 15 %
Typ Pumpenantrieb
Wirkleistung < 70 W
Geschwindigkeit 5 U/min