Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit fester Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Beschreibung
Der Antrieb ist geeignet für fünf verschiedene Pumpenkopfmodelle: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 und Pumpenköpfe mit Schlauchkassetten.
- Der beleuchtete Schalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, ob die Pumpe in Betrieb ist
- Die Motoren sind UL- und cUL-gelistet und CE-konform
- 230 VAC-Modelle haben eine IEC320/CEE22-Buchse
- Die Antriebe werden mit länderspezifischen Kabeln/Steckern geliefert
- Das lackierte Stahlgehäuse ist klassifiziert nach IP22
- Der Antrieb ist gegen vertikal auftreffendes Wasser geschützt
- Die Antriebsgeschwindigkeit kann aufgrund von Schwankungen in der Netzspannung und Frequenz um ±15 % variieren
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 230 V Wechselstrom, <1/25 hp, <70 W |
| Flussrate | 0.6 bis 48.33 ml/min |
| Enthält | IEC320/CEE22-Buchse |
| Gesamthöhe (metrisch) | 118 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 152 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 134 mm |
| Drehzahlregelung | ± 15 % |
| Typ | Pumpenantrieb |
| Wirkleistung | < 70 W |
| Geschwindigkeit | 10 U/min |