Learn More
Masterflex™ L/S™ Drehzahlfester Antrieb, Modelle 230 V AC/50 Hz
Product Code. 11892593 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Flussrate:
0,1 bis 8 ml/min
0,3 bis 24,17 ml/min
0,6 bis 48,33 ml/min
1,5 bis 116,67 ml/min
3 bis 241,67 ml/min
Geschwindigkeit:
1,67 U/min
10 U/min
25 U/min
50 U/min
5 U/min
Unit Size:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Flussrate Geschwindigkeit Unit Size
11892593 1,5 bis 116,67 ml/min 25 U/min 1 Stück
11806733 0,1 bis 8 ml/min 1,67 U/min 1 Stück
11802603 0,3 bis 24,17 ml/min 5 U/min 1 Stück
11852593 0,6 bis 48,33 ml/min 10 U/min 1 Stück
11872593 3 bis 241,67 ml/min 50 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11892593 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0754230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1113.64 €
    585.67 € / 1 Stück
    Sparen 527.97 €
    47% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liefern Sie konsistente, wiederholbare Flussraten mit diesen Antrieben. Masterflex™ L/S™ Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor-, Feld- oder Prozesszufuhranwendungen. Wählen Sie aus sieben Drehzahlen, basierend auf der
Der Antrieb ist geeignet für fünf verschiedene Pumpenkopfmodelle: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 und Pumpenköpfe mit Schlauchkassetten.
  • Der beleuchtete Schalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, ob die Pumpe in Betrieb ist
  • Die Motoren sind UL- und cUL-gelistet und CE-konform
  • 230 VAC-Modelle haben eine IEC320/CEE22-Buchse
  • Die Antriebe werden mit länderspezifischen Kabeln/Steckern geliefert
  • Das lackierte Stahlgehäuse ist klassifiziert nach IP22
  • Der Antrieb ist gegen vertikal auftreffendes Wasser geschützt
  • Die Antriebsgeschwindigkeit kann aufgrund von Schwankungen in der Netzspannung und Frequenz um ±15 % variieren
Specifications
Elektrische Anforderungen 230 V Wechselstrom, <1/25 hp, <70 W
Flussrate 1,5 bis 116,67 ml/min
Enthält IEC320/CEE22-Buchse
Gesamthöhe (metrisch) 118 mm
Gesamtlänge (metrisch) 152 mm
Gesamtbreite (metrisch) 134 mm
Drehzahlregelung ± 15 %
Typ Pumpenantrieb
Wirkleistung < 70 W
Geschwindigkeit 25 U/min