Learn More
PUMPENKOPF PC/CRS ACHSE LANG GR 15 15
Artikelnummer. 11900948
Change view
Click to view available options
Flussrate:
1.000 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11900948 1.000 ml/min 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11900948
Marke: Masterflex 0701500
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Flussrate 1.000 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
Zur Verwendung mit Masterflex L/S Pumpenantriebe, die einen langwelligen Pumpenkopf benötigen (diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standard-Wellenantrieben kompatibel)
Schlauchgröße L/S™ 15
Typ Pumpenkopf
Rotormaterial Kaltgewalzter Stahl