Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ High Performance Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11886753
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11886753
Marke: Masterflex™ 0643524
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
  • Für Druck- und Sauganwendungen sowie Anwendungen mit viskosen Flüssigkeiten oder lange Schlauchhaltbarkeit
  • Besitzt im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen eine dickere Wand
  • Durchflussbereiche sind Richtwerte und werden unter den folgenden Bedingungen errechnet: 0 psig bei Einlass, 0.5 psig bei Auslass; Wassertemperatur beträgt 22 °C (72 °F)
  • Atoxisch und nicht hämolytisch, hervorragende Biokompatibilität
  • Lange Haltbarkeit unter einem Druck von bis zu 4 bar (60 psi)
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen an die zu transferierende Flüssigkeit und sehr niedrige Gaspermeabilität
  • Erfüllt USP Kasse VI-Kriterien
  • FDA-konform
  • Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
  • Undurchsichtig, cremefarben
  • Nicht empfohlen für den Gebrauch mit L/S-Hochleistungspumpenköpfen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material PharmaPure
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Schlauchgröße 24
Flussrate 2.8 bis 1700 ml/min
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch