Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11806763
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11806763 73 1 Stück
11896753 26 -
11816763 82 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11806763
Marke: Masterflex™ 0643573
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Masterflex™ PharmaPure™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
  • Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
  • Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
  • FDA-konform
  • geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
  • Cremefarben, undurchsichtig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material PharmaPure
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Schlauchgröße 73
Flussrate 0,01 bis 8 l/min.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Undurchsichtig, beige
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Produkttyp Pumpenschlauch