Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ High-Performance Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Artikelnummer. 11721189
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
35
88
89
Packungsgröße:
1 Rollen
3 Fuß
7.50 Meter
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11721189 35 7.50 Meter
15160413 88 3 Fuß
12428560 89 1 Rollen
3 options
Artikelnummer. 11721189
Marke: Masterflex™ 9651070
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Für saubere Schläuche ohne Mängel mit spezifikationsgemäßen Leistungseigenschaften. Masterflex™ I/P™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche mit Druck, Sauganwendungen, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer.
Die Schläuche werden nach strengen Toleranzen hergestellt und gewährleisten so genaue Durchflussraten und eine lange Lebensdauer der Schläuche.— Robuste Schläuche mit längerer Lebensdauer, besserem Druckaufbau, höherer Vakuumerzeugung/Förderhöhe und geringerer Gasdurchlässigkeit als weichere Schläuche.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Widersteht Beizmitteln, Lösungsmitteln und Ölen höherer Temperatur
  • Erfüllt die Kriterien für USP Klasse VI und ist FDA-konform
  • Optisch inspiziert und werkseitig geprüft
  • Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch und mit hervorragender Biokompatibilität
  • Lange Lebensdauer in der Pumpe; Pumpen bei beständigen Drücken bis zu 40 psi
  • Nahezu keine Abgabe von Stoffen und nur geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 3┬ám
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 35
Flussrate 3.8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Produkttyp Pumpenschlauch