Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ High-Performance Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Click to view available options
Schlauchgröße:
35
88
89
Packungsgröße:
1 Rollen
3 Fuß
7.50 Meter
Beschreibung
Die Schläuche werden nach strengen Toleranzen hergestellt und gewährleisten so genaue Durchflussraten und eine lange Lebensdauer der Schläuche.— Robuste Schläuche mit längerer Lebensdauer, besserem Druckaufbau, höherer Vakuumerzeugung/Förderhöhe und geringerer Gasdurchlässigkeit als weichere Schläuche.
- Gute chemische Beständigkeit
- Widersteht Beizmitteln, Lösungsmitteln und Ölen höherer Temperatur
- Erfüllt die Kriterien für USP Klasse VI und ist FDA-konform
- Optisch inspiziert und werkseitig geprüft
- Nicht-toxisch, nicht-hämolytisch und mit hervorragender Biokompatibilität
- Lange Lebensdauer in der Pumpe; Pumpen bei beständigen Drücken bis zu 40 psi
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen und nur geringe Gasdurchlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 15.9 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3┬ám |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Schlauchgröße | 89 |
| Flussrate | 0.03 bis 19 l/min |
| Schlauchanschluss | 5/8 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.2┬ám |
| Maximaler Druck | 20 psi |
| Mehr anzeigen |