Learn More
Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche, platinbehandeltes Silikon
Beschreibung
Mit diesen Pumpenschläuchen aus Silikon stellen Sie das optimale Betriebsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher.Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche aus peroxidelastifiziertem Silikon sorgen für einen genauen, wiederholbaren Durchfluss.Ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Schlauchpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
- Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
- Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Compliance
USP Klasse V; übertrifft USP Klasse VI Implantat; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 und 211; übertrifft 3A Hygiene-cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-konform
Garantie
Keine
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse V; übertrifft USP Klasse VI Implantat; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 210 and 211; übertrifft 3 A Hygiene-cGMPs; REACH, RoHS, ADCF-konform |
| Beschreibung | Masterflex™ platinbehandelte Silikonschläuche, L/S™ 35, 25 ft. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7,9 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 m |
| Zur Verwendung mit | Masterflex L/S Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche (dickwandig) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgezeichnete Biokompatibilität, keine auswaschbaren Zusatzstoffe, phthalat- und latexfrei, ungiftig, pilzresistent, keine Gerüche oder Geschmacksstoffe bekannt, großer Temperaturbereich, beständig gegen Wetter, Ozon, Korona und Strahlung |
| Mehr anzeigen |