Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
73
Packungsgröße:
7.50 Meter
Beschreibung
- Etwas mehr Klarheit als Peroxid-gehärtete Schläuche.
- Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindungsniveaus.
- Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile.
- Ideal zur pharmazeutischen und biotechnologischen Verwendung.
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Silikon (platingehärtet) |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Schlauchgröße | 73 |
| Flussrate | Maximal 8000 ml/min |
| Breite (metrisch) | 7.6 m |
| Maximaler Druck | 40 psi, 2,7 bar |
| Vakuumstärke | Maximal 660 mmHg |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 230 °C |