Learn More
Masterflex™ Polycarbonat-Gehäuse Standard-Pumpenkopf
Artikelnummer. 11715168 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,21 ml/min
0,8 ml/min
1,7 ml/min
2,8 ml/min
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Rotormaterial Packungsgröße
11715168 1,7 ml/min Kaltgewalzter Stahl 1 Stück
11795158 0,21 ml/min Kaltgewalzter Stahl 1 Stück
11785089 0,8 ml/min Edelstahl 1 Stück
11725168 2,8 ml/min Kaltgewalzter Stahl 1 Stück
11705099 2,8 ml/min Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11715168 Supplier Masterflex™ Supplier No. 0701520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00 €
    285.42 € / 1 Stück
    Sparen 104.58 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole Parmer™ Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße prä
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind.Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
  • Entscheiden Sie sich für den Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer oder für den Standard-Pumpenkopf für Hochleistungspräzisionsschläuche für noch bessere Werte bei Druckaufbau und Ansaughöhe und mit der Möglichkeit zum Transfer von zähflüssigen Flüssigkeiten
  • Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS), CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
  • Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle –52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
  • Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite — perfekt bei nur geringem Platzangebot
  • Die kompakten Standard-Pumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden. Rufen Sie uns an und erfahren Sie mehr über unsere umfassenden OEM-Dienstleistungen
  • Beinhaltet: Einfädelschlüssel für Schläuche, Montagematerial für einen Kanal und Pumpenschlauch aus Silikon, Länge 38 cm (15")
Specifications
Flussrate 1,7 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern
Enthält Rohrladeschlüssel, Einkanal-Montagezubehör.
Modell 07015-20
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Fest
Gesamttiefe (metrisch) 6.4 cm
Gesamthöhe (metrisch) 7.6 cm
Gesamtbreite (metrisch) 7 cm
Menge Je 1
Schlauchtyp L/S 15
Typ Standard-Pumpenkopf
Rotormaterial Kaltgewalzter Stahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Polycarbonat