Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Pumpenschlauch aus platinvernetztem Silikon, mit zwei Stopfen
Artikelnummer. 11845591
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
26
35
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 11845591
Marke: Masterflex™ 0642113
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie die Größe, die Ihren Durchflussraten und Anwendungsanforderungen entspricht
  • Kompatibel mit Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenkopf, kleine Kartuschen
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Zur Verwendung mit Masterflex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge 8 Packung
Schlauchgröße 13
Flussrate 0.06 bis 36 ml/min
Höhe (metrisch) 8.8 m;
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps