Learn More
Masterflex™ Standard-Pumpenkopf aus Polycarbonat mit einem Kanal
Artikelnummer. 11785158
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0,002 bis 8 l/min
0,06 bis 36 ml/min
0,21 bis 130 ml/min
0,8 bis 480 ml/min
1,7 bis 1.000 ml/min
2,8 bis 1.700 ml/min
3,8 bis 2.300 ml/min
4,8 bis 2.900 ml/min
Rotormaterial:
Edelstahl
Kaltgewalzter Stahl
Schlauchgröße:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Rotormaterial Schlauchgröße unitSize
11785158 0,06 bis 36 ml/min Kaltgewalzter Stahl 13 1 Stück
11705168 0,8 bis 480 ml/min Kaltgewalzter Stahl 16 1 Stück
11735168 3,8 bis 2.300 ml/min Kaltgewalzter Stahl 18 1 Stück
11800090 2,8 bis 1.700 ml/min Kaltgewalzter Stahl 24 -
11791199 3,8 bis 2.300 ml/min Kaltgewalzter Stahl 35 1 Stück
11770299 4,8 bis 2.900 ml/min Kaltgewalzter Stahl 36 1 Stück
11795059 0,002 bis 8 l/min Kaltgewalzter Stahl 73 1 Stück
11755148 0,002 bis 8 l/min Kaltgewalzter Stahl 82 1 Stück
11765089 0,06 bis 36 ml/min Edelstahl 13 1 Stück
11795089 1,7 bis 1.000 ml/min Edelstahl 15 1 Stück
11775089 0,21 bis 130 ml/min Edelstahl 14 1 Stück
11811455 0,002 bis 8 l/min Edelstahl 19 1 Stück
11810090 2,8 bis 1.700 ml/min Edelstahl 24 1 Stück
11715099 3,8 bis 2.300 ml/min Edelstahl 18 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11785158 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0701320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00 €
    285.42 € / 1 Stück
    Sparen 66.58 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Pumpenköpfe eignen sich für gängige Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Polycarbonatgehäuse eignen sich optimal für Anwendungen mit eingeschränktem Raumangebot und lassen sich ganz einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
Verwenden Sie die Pumpenköpfe für gängige Anwendungen des Flüssigkeitstransfers, die Genauigkeit und ausgezeichnete Wiederholbarkeit erfordern.Masterflex™ Einkanal-Standard-Pumpenköpfe mit Gehäuse aus Polycarbonat eignen sich perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platz und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren.
  • Hochpräzise, ökonomische Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche
  • Standardköpfe sind präzisionsgegossen und mit einer einzigen Schlauchgröße kompatibel
  • Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS)
  • CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
  • Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle 52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
  • Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite
  • Die kompakten Standardpumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 7.6 H x 7 B x 6.4 T (cm)
Flussrate 0,06 bis 36 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern
Enthält Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 in.) Länge
Anzahl Kanäle 1
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Fest
Gesamttiefe (metrisch) 6.4 cm
Gesamthöhe (metrisch) 7.6 cm
Gesamtbreite (metrisch) 7 cm
Menge Je 1
Schlauchtyp L/S-Schläuche
Schlauchgröße 13
Typ Standard-Pumpenkopf
Rotormaterial Kaltgewalzter Stahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min
Gehäusematerial Polycarbonat