Learn More
Masterflex™ L/S™ Standardpumpenkopf für L/S™ Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, Edelstahlrotor
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
15
16
17
24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ideal für Flüssigkeitstransfers, die hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern
- Standardköpfe sind zur Aufnahme einer einzigen Schlauchgröße präzise geformt
- Der Pumpenkopf ist kompakt, einfach konstruiert und besitzt für Ein- und Auslassschlauch den gleichen Seitenanschluss—optimal für Anwendungen bei begrenztem Platzangebot
- Standardköpfe sind kompakt und lassen sich einfach in Ihre OEM-Anwendungen integrieren
- Je nach Empfehlungen für den Antrieb lassen sich bis zu vier Köpfe stapeln
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B x H) | 7,6 H x 7 B x 6,4 cm T |
| Flussrate | 0.21 bis 130 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern |
| Enthält | Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 38 cm (15 in.) Länge |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Rollen | 3 |
| Verschlussart | Befestigt |
| Gesamttiefe (metrisch) | 6,4 cm |
| Gesamthöhe (metrisch) | 7,6 cm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 7 cm |
| Mehr anzeigen |