Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Pumpenköpfe, Rotor aus Edelstahl
Artikelnummer. 11868013
Click to view available options
Flussrate:
0.0005 bis 41 ml/min
0.0028 bis 85 ml/min
0.033 bis 170 ml/min
0.074 bis 1400 ml/min
0.074 bis 1700 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11868013
Marke: Masterflex™ 0751905
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Pumpenköpfe, Rotor aus Edelstahl sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
  • Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten
  • Große und kleine Kassetten mischbar: eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
  • Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation in der Strömung
  • Erfordern Antriebe mit mindestens 
  • 1⁄10 PS und einer maximalen Drehzahl von 600 U/min
  • Mit Montagezubehör und Inbusschlüssel
Spezifikation
Flussrate 0.074 bis 1700 ml/min
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schnelle Rohrwechsel
Anzahl Kanäle 8
Anzahl Rollen 3
Verschlussart Tangential, verstellbar
Menge Je 1
Typ Pumpenkopf mit Schlauchkassetten
Rotormaterial Edelstahl
Geschwindigkeit 1 bis 600 U/min