Learn More
Masterflex™ Transferschläuche
Artikelnummer. 15487893
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,25 in
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
15487893 0,25 in 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15487893
Marke: Masterflex™ 9688010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Masterflex™ Transferschläuche sind ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.
Cole Parmer Masterflex Transferschläuche sind ideal für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Ideal für allgemeine Anwendungen, Einweg-Anwendungen und Anwendungen mit erweitertem Flüssigkeitsweg
  • Bieten lange Lebensdauer und altern oder oxidieren nicht
  • Passt fest in Glas und Metall
  • Passt sich an Kurven mit kleinem Radius ab
  • Nicht toxisch
  • FDA-konform und GMP-konform
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre speziellen Anwendungen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in
Material PharMed
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Dicke (angloamerikanisch) 0,063 in.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 51 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Farbe Lichtundurchlässig
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C
Produkttyp Masterflex Transferschlauch