Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Artikelnummer. 11710989
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11710989 36 1 Stück
11710979 15 1 Stück
11720979 24 1 Stück
11730979 35 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11710989
Marke: Masterflex™ 9644036
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen sowie die Lebensmittelbranche. Cole Parmer™ Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon zeichnen sich durch eine höhere Wanddicke im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen aus.
Auswahl von BioPharm Plus™ Platinvernetzten Silikonschläuchen für Reinheit, Flexibilität und längere Schlauchlebensdauer. Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen.
  • Beste Wahl für Anwendungen mit Druck, Saughub, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer
  • Längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschläuche
  • Hergestellt nach GMP (Good Manufacturing Practices)
  • Längere Schlauchlebensdauer bedeutet weniger Schlauchwechsel und Wartungsbedarf
  • Entspricht mit USP-Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Ausgezeichnete Biokompatibilität und geringe Absorption
  • Sehr wenige extrahierbare Bestandteile, witterungs-, ozon-, sonnen- und strahlungsbeständig
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringe Druckverformung, geruchlos, ungiftig
  • Transluzent
  • Sterilisieren mit Autoklav, Gammastrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.7 mm
Material BioPharm (platinbehandeltes Silikon)
Gesamtlänge (metrisch) 7.62┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 36
Flussrate 4.8 bis 2900 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.2┬ám
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 20 psi
Vakuumstärke 610 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Pumpenschlauch