Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm Pumpenschläuche, Silikon Platinum, durchscheinend
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Auswahl von BioPharm Plus™ Platinvernetzten Silikonschläuchen für Reinheit, Flexibilität und längere Schlauchlebensdauer. Ideal für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen.
- Beste Wahl für Anwendungen mit Druck, Saughub, viskosen Flüssigkeiten oder langer Schlauchlebensdauer
- Längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschläuche
- Hergestellt nach GMP (Good Manufacturing Practices)
- Längere Schlauchlebensdauer bedeutet weniger Schlauchwechsel und Wartungsbedarf
- Entspricht mit USP-Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Ausgezeichnete Biokompatibilität und geringe Absorption
- Sehr wenige extrahierbare Bestandteile, witterungs-, ozon-, sonnen- und strahlungsbeständig
- Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringe Druckverformung, geruchlos, ungiftig
- Transluzent
- Sterilisieren mit Autoklav, Gammastrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | BioPharm (platinbehandeltes Silikon) |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -59 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 24 |
| Flussrate | 2.8 bis 1700 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Mehr anzeigen |