Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Ultra Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 12570678
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12570678
Marke: Masterflex™ 0643418
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Längste Lebensdauer aller C-Flex™ Formulierungen
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7,9 mm
Material C-Flex Ultra
Gesamtlänge (metrisch) 762 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 18
Flussrate 3.8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 6,7 m
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 15 psi
Vakuumstärke 510 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch