Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Ultra Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 12606776
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
12606776 14 1 Stück
12616776 16 1 Stück
12560678 17 1 Stück
12570678 18 1 Stück
12516548 25 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 12606776
Marke: Masterflex™ 0643414
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Längste Lebensdauer aller C-Flex™ Formulierungen
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material C-Flex Ultra
Gesamtlänge (metrisch) 762 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 14
Flussrate 0.21 bis 130 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8,8 m
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch