Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Ultra Pumpenschläuche, durchscheinend
Beschreibung
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderspezifische Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3,1 mm |
| Material | C-Flex Ultra |
| Gesamtlänge (metrisch) | 762 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 16 |
| Flussrate | 0.8 bis 480 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/8 in. |
| Mehr anzeigen |