Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 11759799
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11759799 16 1 Stück
11739799 13 1 Stück
11749799 14 1 Stück
11779799 17 1 Stück
11789799 18 1 Stück
11769799 25 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11759799
Marke: Masterflex™ 9641916
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Verwenden Sie diese langlebigen Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen. Durchscheinende Schläuche mit glatter Oberfläche, guter Biokompatibilität und geringer Gasdurchlässigkeit.
  • Heißsiegelfähig und schweißbar
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
  • Lange Lebensdauer im Vergleich zu vielen anderen Schläuchen aus Silikon oder TPE
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Erfüllt USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Material Puri-Flex
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 24,9 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 16
Flussrate 0.8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch