Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. p-8001569
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 11739799
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 9641913
Only null left
Add to basket
Add to basket
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Verwenden Sie diese langlebigen Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen. Durchscheinende Schläuche mit glatter Oberfläche, guter Biokompatibilität und geringer Gasdurchlässigkeit.
  • Heißsiegelfähig und schweißbar
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
  • Lange Lebensdauer im Vergleich zu vielen anderen Schläuchen aus Silikon oder TPE
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Erfüllt USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Puri-Flex
Gesamtlänge (metrisch) 760 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 13
Flussrate 0.06 bis 36 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8 m
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch