Learn More
Masterflex™ B/T™ PerfertPosition™ Pumpenschläuche aus peroxidgehärtetem Silikon
Artikelnummer. 11859641
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
90
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11859641 90 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11859641 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9640090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material Silikon
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie, Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Anwendungen in der Lebensmittelbranche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 90
Flussrate 1 bis 30 l/min
Schlauchanschluss 3/4 in.
Höhe (metrisch) 8,8 m
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Pumpenschlauch