Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Pumpenschläuche, durchscheinend
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Transparenz ermöglicht einfaches Beobachten der Strömung; keine Weichmacher, damit Reinheit des Fluids gegeben ist. Verträglich mit einer Vielzahl von problematischen Flüssigkeiten wie konzentrierten Säuren, starken Basen und organischen Lösungsmitteln.
- Konform mit FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- Beste chemische Beständigkeit gegen Tygon-Formulierungen
- Keine Weichmacher, geringe Gasdurchlässigkeit
- Verträglich mit aggressiven Chemikalien, auch mit MEK
- Hervorragende chemische Beständigkeit. Widersteht u. a. Aceton, DMSO und Ketonen
- Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
- FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Tygon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Chemie-, Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -77 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 82 |
| Flussrate | 0.02 bis 13 l/min |
| Schlauchanschluss | 1/2 in. |
| Höhe (metrisch) | 7┬ám |
| Mehr anzeigen |