Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 11898542
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
82
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11898542
Marke: Masterflex™ 0647526
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazie. Die transparenten, flexiblen Cole-Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Chemical I/P™ Präzisionspumpenschläuche für Peristaltikpumpen zeichnen sich durch einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen sowie durch eine geringe Gasdurchlässigkeit und eine hervorragende chemische Kompatibilität aus.
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Konsistenz von Los zu Los für höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Transparenz ermöglicht einfaches Beobachten der Strömung; keine Weichmacher, damit Reinheit des Fluids gegeben ist. Verträglich mit einer Vielzahl von problematischen Flüssigkeiten wie konzentrierten Säuren, starken Basen und organischen Lösungsmitteln.
  • Konform mit FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • Beste chemische Beständigkeit gegen Tygon-Formulierungen
  • Keine Weichmacher, geringe Gasdurchlässigkeit
  • Verträglich mit aggressiven Chemikalien, auch mit MEK
  • Hervorragende chemische Beständigkeit. Widersteht u. a. Aceton, DMSO und Ketonen
  • Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
  • FDA-konform
Spezifikation
Material Tygon
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Chemie-, Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -77 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 26
Flussrate 0.01 bis 4 l/min
Schlauchanschluss 1/4 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 57 °C
Produkttyp Pumpenschlauch