Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Silikon Platinum Pumpenschläuche
Artikelnummer. 11771009
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
35
36
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11771009
Marke: Masterflex™ 9642035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen hochleistungsfähigen Pumpenschläuchen aus Silikon gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Masterflex™ L/S™; BioPharm™ hochleistungsfähige, platinvernetzte Silikon-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyse-Anwendungen.
Platinvernetzte Silikon-Pumpenschläuche sind die beste Wahl für Druck- und Sauganwendungen sowie beim Arbeiten mit viskosen Flüssigkeiten oder wenn eine lange Lebensdauer gefordert ist.
  • Erfüllt USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH,  RoHS,  ADCF
  • Geringe Absorption; ausgezeichnete Biokompatibilität
  • Sehr geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen sowie Wetter-, Ozon-, Korona- und Strahlungsbeständigkeit
  • Rezeptur: Tygon® 3350 Silikon, platinvernetzt
  • Extrem glatt, minimiert das Wachstum von Bakterien
  • geeignet für geringe bis mittlere Konzentrationen von Basen, Salzen und Alkoholen
  • Transparent, geruchlos, geschmacksneutral und nicht toxisch
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material BioPharm (platinbehandeltes Silikon)
Gesamtlänge (metrisch) 7.6┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r pharmazeutische, kosmetische, Forschungs- und automatische Analyseanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -59 °C
Schlauchgröße 35
Flussrate 3.8 bis 2300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 232 °C
Produkttyp Pumpenschlauch