Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Transparente Pumpenschläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Produkttyp:
Hochleistungspumpen der Serie I/P
Pumpenmodelle der Serie I/P
Pumpenschlauch
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
Setzen Sie diese Hochleistungs-Pumpenschläuche für die anspruchsvollsten Anwendungen ein.Die Masterflex™ E-LFL Pumpenschläuche aus transparentem Tygon™ altern und oxidieren nicht, sitzen fest an Glas und Metallanschlüssen und eignen sich für Biegungen mit kleinem Radius.
- Übertreffen die Anforderungen von USP-Klasse VI, 3A-Hygienestandards
- FDA-konform
- Atoxisch und nicht hämolytisch, hervorragende Biokompatibilität
- Hat von allen Tygon-Rezepturen die längste Lebensdauer
- Pumpen bei Dauerdruck bis zu 40 psi
- Nahezu keine Abgabe von Stoffen an die zu transferierende Flüssigkeit und sehr niedrige Gaspermeabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | allgemeine Laboranwendungen und eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 35 |
| Flussrate | 3,8 bis 2300 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Mehr anzeigen |