Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Durchscheinende Tygon Microbore-Schläuche
Artikelnummer. 15151405
Click to view available options
Schlauchgröße:
12
18
34
42
48
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
Artikelnummer. 15151405
Marke: Masterflex™ 0646012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lassen sich in engen Kurvenradien biegen und passen ganz einfach auf Anschlüsse. Die transparenten Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon-Schläuche mit sehr kleinem Durchmesser eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Biopharmazeutika sowie allgemeine Laboranwendungen.
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen. Die Cole Masterflex™ Masterflex™ transparenten Tygon Schläuche mit Mikrobohrung sind ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für biopharmazeutische und allgemeine Laboranwendungen.
  • Rezeptur: Tygon™ E-3603
  • Zum Gebrauch mit analytischen Instrumenten
  • Ohne DEHP, phthalatfrei, transparent
  • Lange Haltbarkeit, chemisch beständig, nicht oxidierend
  • Zertifikationen: FDA-konform, erfüllt Anforderungen gemäß USP-Klasse VI und NSF 51
  • Temperaturbereich -46 bis +74 °C (-51 bis +165 °F)
  • Mit Autoklav oder Ethylenoxid sterilisieren
Insbesondere für den Gebrauch mit Masterflex™ Tygon™ E-Lab Microbore/Autoanalysis Lab, farbcodierte Stoppschläuche ohne DEHP entwickelt.
Die Gesamtlänge des Verlängerungsschlauch der E-Lab (E-3603) 06460-Reihe beträgt 30 m(100 ft.). Die Länge des vormaligen Schlauchs betrug 10 m.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.25 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 2.08┬ámm
Gesamtlänge (metrisch) 30┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 12
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Microbore-Schläuche