Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Durchscheinende Tygon Microbore-Schläuche
Click to view available options
Schlauchgröße:
12
18
34
42
48
Packungsgröße:
1 Stück
30 Meter
Beschreibung
Lässt sich in einem kleinen Radius verbiegen und problemlos anschließen. Die Cole Masterflex™ Masterflex™ transparenten Tygon Schläuche mit Mikrobohrung sind ideal für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für biopharmazeutische und allgemeine Laboranwendungen.
- Rezeptur: Tygon™ E-3603
- Zum Gebrauch mit analytischen Instrumenten
- Ohne DEHP, phthalatfrei, transparent
- Lange Haltbarkeit, chemisch beständig, nicht oxidierend
- Zertifikationen: FDA-konform, erfüllt Anforderungen gemäß USP-Klasse VI und NSF 51
- Temperaturbereich -46 bis +74 °C (-51 bis +165 °F)
- Mit Autoklav oder Ethylenoxid sterilisieren
Die Gesamtlänge des Verlängerungsschlauch der E-Lab (E-3603) 06460-Reihe beträgt 30 m(100 ft.). Die Länge des vormaligen Schlauchs betrug 10 m.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 mm |
| Material | Tygon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.08┬ámm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Mehr anzeigen |