Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. p-6830114
Click to view available options
Schlauchgröße:
15
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11878542
Marke: Masterflex™ 0647515
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Chemikalien, Lebensmittel, Getränke und pharmazeutische Anwendungen. Die Cole-Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche haben eine geringe Extrahierbarkeit und Gasdurchlässigkeit sowie eine hervorragende chemische Kompatibilität. Die Peristaltikpumpenschläuche sind flexibel und durchsichtig.
  • Original-Masterflex-Schläuche werden gründlichen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpengeräten zu gewährleisten
  • Präzisionsextrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholgenauigkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer für eine Reihe von Formulierungen für größtmögliche chemische Kompatibilität
  • Zur Minimierung von Ausfallzeiten sind kundenspezifische Einweglängen und -konfigurationen verfügbar
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Kompatibel mit aggressiven Chemikalien
  • Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit, geringe Extrahierbarkeit, geringe Gasdurchlässigkeit, frei von Weichmachern, durchscheinend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADCF; FDA; Non-DEHP; Non-Phthalate; RoHS
Material Versilon 2001
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Chemie-, Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -77 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Säuren, organische Lösungsmittel
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.7 bis 1100 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 57 °C
Produkttyp Pumpenschlauch