Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon Pumpenschläuche, durchscheinend
Artikelnummer. 11848542
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11848542 25 1 Stück
11808532 13 1 Stück
11818532 14 1 Stück
11828532 16 1 Stück
11858542 17 1 Stück
11868542 18 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 11848542
Marke: Masterflex™ 0647525
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Chemie, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazie. Die transparenten, flexiblen Cole-Parmer™ Masterflex™ Chemical Tygon™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche für Peristaltikpumpen zeichnen sich durch einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen sowie durch eine geringe Gasdurchlässigkeit und eine hervorragende chemische Kompatibilität aus.
Die Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Entwickelt für eine lange Lebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen. Transparent für einfache Durchflussüberwachung und zum Schutz der Reinheit der Flüssigkeiten frei von Plastifizierern. Kompatibel mit vielen anspruchsvollen Flüssigkeiten, darunter konzentrierte Säuren, starke Basen und organische Lösungsmittel.
  • Erfüllt FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
  • Beste chemische Beständigkeit von Tygon-Formulierungen
  • Frei von Plastifizierern, mit geringer Gasdurchlässigkeit
  • Kompatibel mit aggressiven Chemikalien, einschließlich MEK.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit. Beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
  • Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
  • FDA-konform
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Speziell geeignet für Anwendungen mit Aceton, DMSO, Ketonen und MEK.
Temperaturbereich -78 bis +60°C.
FDA- und USP Klasse VI zertifiziert.
Sterilisierbar.
Länge 15 m.
Beschreibung: Precision
φ Innen: 4,8mm
Kalibrierte Grösse: 25
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Tygon
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemische, Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutische Anwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -77 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 25
Flussrate 1.7 bis 1000 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 35 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 57 °C
Produkttyp Pumpenschlauch