Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche
Artikelnummer. 13538990 Alle ansehen Masterflex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Packungsgröße:
1 Stück
15 M
15 Meter
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
13538990 L/S 16 15 Meter
13528990 L/S 13 1 Stück
13558990 L/S 14 1 Stück
13585610 L/S 15 15 M
13568990 L/S 17 15 Meter
13518990 L/S 18 15 Meter
13548990 L/S 25 15 M
13598990 L/S 36 1 Stück
13529000 L/S 73 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 13538990 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0650916
Sparen Sie bis zu 60% bei der Flüssigkeitshandhabung
Verwenden Sie den Aktionscode 28028
Visualizza tutte le promozioni
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche eignen sich optimal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
  • Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
  • Altert und oxidiert nicht
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Dielektrisch äußerst konstant
Specifica
Innendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Material Tygon
Gesamtlänge (metrisch) 15┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Transferanwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße L/S 16
Flussrate 0.8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Farbe Klar
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74,° C
Produkttyp Pumpenschlauch
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.