Beschreibung
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
- Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
- Altert und oxidiert nicht
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Material | Tygon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r allgemeine Transferanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | L/S 14 |
| Flussrate | 0.21 bis 130 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/16 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8┬ám |
| Mehr anzeigen |