Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche
Beschreibung
Diese Röhrchen eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpenschläuche sind ideal für anorganische Chemikalien und viskose Flüssigkeiten.
- Durchsichtiger Schlauch für eine einfache Überwachung des Durchflusses
- Altert und oxidiert nicht
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Dielektrisch äußerst konstant
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.7 mm |
| Material | Tygon |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | F├╝r allgemeine Transferanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -46 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | L/S 36 |
| Flussrate | 4.8 bis 2900 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.3┬ám |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?