Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche
Artikelnummer. 12853393
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
16
24
36
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
12853393 36 1 Rollen
12873383 16 1 Rollen
12813393 24 1 Rollen
3 options
Artikelnummer. 12853393
Marke: Masterflex™ 0644036
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Pumpen mit einem Dauerdruck bis zu 40 psi. Cole Masterflex™ Tygon E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig und nicht-hämolytisch und zeichnen sich durch ihre hervorragende Biokompatibilität aus. Gewährleisten eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen.
Pumpen bei Dauerbetriebsdrücken bis 40 psi.Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pumpenschläuche sind ungiftig, nicht hämolytisch und weisen eine ausgezeichnete Biokompatibilität auf.Sorgt für eine längere Lebensdauer mit peristaltischen Schlauchpumpen.
  • Hochleistungspumpschlauch für anspruchsvolle Anwendungen
  • Längste Haltbarkeit aller Tygon Rezepturen
  • Geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen und geringe Gasdurchlässigkeit
  • Lange Haltbarkeit, passt enganliegend auf Glas und Metall, in engem Radius biegbar, transparent und nicht toxisch
  • Konform mit USP Klasse VI, Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
  • 175.300, EU-Lebensmitteln, REACH (ohne DEHP), RoHS-konform, ADCF-konform
  • Temperaturbereich: -46 bis 74 °C (-51 bis 165 °F )
  • Durch Ethylenoxid oder Autoklav für 30 Minuten bei 121° C (250 °F), 1 bar(15 psi) sterilisieren
  • Nach dem Autoklavieren bei nicht mehr als 66 °C (150 °F) für 2 zu2 trocknen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.7 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (metrisch) 7.62┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen für eine längere Lebensdauer von Peristaltikpumpen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -46 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 36
Flussrate 4.8 bis 2900 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 8.3┬ám
Gasdurchlässigkeit Ja
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 20 psi
Vakuumstärke 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch