Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon (F-4040-A) Pumpenschläuche, thermoplastisch, für Brenn- und Schmierstoffe
Beschreibung
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Brennstoffen und Industrieschmierstoffen. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
- Schlauch widersteht den meisten Kohlenwasserstoffen, Versprödung und Schwellung
- Speziell formuliert für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten
- Thermoplast
- PVC-basiertes Material mit Weichmachern
- Festes (steifes) Material
- Ozon- und UV-beständig
- Geringe Extrahierbarkeit
- Durchscheinendes Gelb
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Hohe Dielektrizitätskonstante
- Nicht mit starken Säuren und Laugen verwenden, Sterilisation wird nicht empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 175.300 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 5/16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Material | Thermoplastisches PVC |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50┬áft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -37 °C |
| Schlauchgröße | 18 |
| Mehr anzeigen |