Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Tygon (F-4040-A) Pumpenschläuche, thermoplastisch, für Brenn- und Schmierstoffe
Artikelnummer. 11785128
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
16
17
18
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11785128
Marke: Masterflex™ 0640116
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Treibstoffen und industriellen Schmiermitteln. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
Diese Tygon™ Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Brennstoffen und Industrieschmierstoffen. Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für den Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
  • Schlauch widersteht den meisten Kohlenwasserstoffen, Versprödung und Schwellung
  • Speziell formuliert für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten
  • Thermoplast
  • PVC-basiertes Material mit Weichmachern
  • Festes (steifes) Material
  • Ozon- und UV-beständig
  • Geringe Extrahierbarkeit
  • Durchscheinendes Gelb
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Hohe Dielektrizitätskonstante
  • Nicht mit starken Säuren und Laugen verwenden, Sterilisation wird nicht empfohlen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA┬á21┬áCFR┬á175.300
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.1 mm
Material Thermoplastisches PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50┬áft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -37 °C
Schlauchgröße 16
Flussrate 0.8 bis 480 ml/min
Schlauchanschluss 1/8 in.
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit CO2:360, H2:97, O2:80, N2:40
Farbe Durchscheinend gelb
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Pumpenschlauch