Learn More
Masterflex™ Viton™ I/P™ Präzisionspumpenschläuche
Artikelnummer. 11720509
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
26
73
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
11720509 26 1 Stück
11730509 73 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11720509 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9641226
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für saubere Schläuche ohne Mängel mit spezifikationsgemäßen Leistungseigenschaften. Masterflex™ Viton™ I/P™ Präzisionsschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen eine FDA-Konformität erforderlich ist, zum Transfer von Säuren und Lösungsmitteln und für Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schläuche sauber, intakt und genau den Spezifikationen entsprechen.Masterflex™ Viton™ I/P™ hochleistungsfähige Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die FDA-Anforderungen erfüllen müssen, für Säure- und Lösungsmittelübertragung und Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Die Schläuche werden nach strengen Toleranzen hergestellt und gewährleisten so genaue Durchflussraten und eine lange Lebensdauer der Schläuche.— Robuste Schläuche mit längerer Lebensdauer, besserem Druckaufbau, höherer Vakuumerzeugung/Förderhöhe und geringerer Gasdurchlässigkeit als weichere Schläuche.
Gute chemische Beständigkeit
Widersteht Beizmitteln, Lösungsmitteln und Ölen höherer Temperatur
Weiß, undurchsichtig
Konform mit FDA, ADCF
Optisch inspiziert und werkseitig geprüft
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Viton
Gesamtlänge (metrisch) 7.62┬ám
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel- oder Laboranwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -32 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Resistenzeigenschaften Ja
Schlauchgröße 26
Flussrate 0.01 bis 4 l/min
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
Höhe (metrisch) 8.8┬ám
Gasdurchlässigkeit Niedrig
Farbe Undurchsichtiges Weiß
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp Pumpenschlauch