Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schläuche sauber, intakt und genau den Spezifikationen entsprechen.Masterflex™ Viton™ I/P™ hochleistungsfähige Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die FDA-Anforderungen erfüllen müssen, für Säure- und Lösungsmittelübertragung und Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Gute chemische Beständigkeit
Widersteht Beizmitteln, Lösungsmitteln und Ölen höherer Temperatur
Weiß, undurchsichtig
Konform mit FDA, ADCF
Optisch inspiziert und werkseitig geprüft
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Material | Viton |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel- oder Laboranwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -32 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Resistenzeigenschaften | Ja |
| Schlauchgröße | 73 |
| Flussrate | 0,01 bis 8 l/min. |
| Schlauchanschluss | 3/8 in. |
| Mehr anzeigen |