Learn More
3M™ Mattenverbindungsband
Artikelnummer. 17148560
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Modell:
Hohes Profil
Mittleres Profil
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Modell unitSize
17148560 Schwarz Mittleres Profil 1 Stück
17148650 Grau Mittleres Profil 1 Stück
17158560 Schwarz Hohes Profil 1 Stück
17168560 Grau Hohes Profil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17148560 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000028463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00 €
    245.67 € / 1 Stück
    Sparen 269.33 €
    52% Rabatt
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Vinylkante im passenden Design zu 3M™ Matten. Erfüllt die Anforderungen an einen reibungslosen Übergang vom Bodenbelag zur Matte.
  • Zur Verwendung auf Vinylmatten, um eine sich zum Boden hin verjüngende Kante zu schaffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 23 x 0,019 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erzeugen einer sich zum Boden hin verjüngende Kante
Modell Mittleres Profil
Farbe Schwarz
Länge (metrisch) 23 m
Material Vinyl
Breite (metrisch) 0,019 m