Learn More
3M™ Mattenverbindungsband
Artikelnummer. 17148650
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Schwarz
Modell:
Hohes Profil
Mittleres Profil
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Modell Packungsgröße
17148650 Grau Mittleres Profil 1 Stück
17148560 Schwarz Mittleres Profil 1 Stück
17158560 Schwarz Hohes Profil 1 Stück
17168560 Grau Hohes Profil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17148650 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000090555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 €
    423.14 € / 1 Stück
    Sparen 926.86 €
    68% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Vinylkante im passenden Design zu 3M™ Matten. Erfüllt die Anforderungen an einen reibungslosen Übergang vom Bodenbelag zur Matte.
  • Zur Verwendung auf Vinylmatten, um eine sich zum Boden hin verjüngende Kante zu schaffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 30 x 0,038 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erzeugen einer sich zum Boden hin verjüngende Kante
Modell Mittleres Profil
Farbe Grau
Länge (metrisch) 30 m
Material Vinyl
Breite (metrisch) 0,038 m