Learn More
MAT2A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16876795 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16876795 20 μL 20 Mikroliter
16866795 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16876795
Marke: Proteintech 553091AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to MATA2.
The protein encoded by this gene catalyzes the production of S-adenosylmethionine (AdoMet) from methionine and ATP. AdoMet is the key methyl donor in cellular processes.
Spezifikation
Antigen MAT2A
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen MAT2A
Gen-Zugriffsnummer P31153, Q3THS6
Gen-Alias AdoMet synthase 2, AMS2, MAT 2, MAT II, MAT2A, MATA2, MATII, SAMS2
Gensymbole MAT2A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 232087, 4144
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG