Learn More
Tork Matic™ Weiche Papierhandtücher H1
Artikelnummer. 10596245 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10596245 Weiß 6 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10596245 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 290016
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Waschräume mit Bildmaterial, die Premium-Version Tork Matic™ Die Handtuchrollen sind weich und mit einem blauen Blattdekor geprägt.
  • Mit dieser Rolle mit hoher Kapazität haben Sie immer ausreichend Papierhandtücher zur Verfügung – ideal für Waschräume mit häufiger Nutzung.
  • Sorgen Sie für optimale Handhygiene und reduzieren Sie Abfall – diese schnelltrocknenden, reißfesten Papierhandtücher können einzeln entnommen werden.
  • Verbessern Sie das Gästeerlebnis – diese weichen und reißfesten Papierhandtücher bieten hohen Komfort beim Händetrocknen.
  • Verringere deine Umweltbelastung – diese Tork Die Papierhandtücher sind EU-Ecolabel-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Papierhandtuch
Länge (angloamerikanisch) 109.36 yd.
Länge (metrisch) 100 m
Breite (angloamerikanisch) 8,27 in.
Breite (metrisch) 21 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität FSC MIX-Kredit, EU-Umweltzeichen, FSC Nachweiskette, BRC-IoP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
Farbe Weiß
Verpackungsmenge 6/Cs.
Lage 2-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) FSC MIX-Kredit, EU-Umweltzeichen, FSC Nachweiskette, BRC-IoP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001