Learn More
Corning™ Matrigel™ Wachstumsfaktor-reduzierte Basalmembran-Matrix, Phenol-rot-frei, LDEV-frei
Artikelnummer. 15585729
Click to view available options
Menge:
100 mL (10 mL x 10)
50 mL (10 mL x 5)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15585729
Marke: Corning™ 356238
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Solubilisiertes Basalmembranpräparat aus dem Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Maus-Sarkom. Corning™ Matrigel™ Wachstumsfaktor-reduzierte Basalmembran-Matrix, Phenol-rot-frei, LDEV-frei, ist tumorreich an extrazellulären Matrixproteinen, einschließlich Laminin (eine Hauptkomponente), Kollagen IV, Heparin-Sulfat-Proteoglykanen, Entaktin/Nidogen und einer Reihe von Wachstumsfaktoren.
  • Mauskolonien werden routinemäßig mittels MAP-Tests (Maus-Antikörperproduktion) auf Pathogene untersucht
  • Umfangreiche PCR-Tests werden durchgeführt, um eine Reihe von Pathogenen, einschließlich LDEV, zu identifizieren, damit eine strenge Kontrolle der während des Herstellungsprozesses verwendeten Rohstoffe gewährleistet ist
  • Auf Bakterien, Pilze, und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
  • Protein-Konzentrationen werden durch die Lowry-Methode bestimmt
  • Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt durch den Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test
  • Die Gel-Stabilität wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C getestet
  • Die biologische Aktivität wird für jede Charge mithilfe eines Neuritenauswuchs-Assays bestimmt (Spinalganglien von Hühnern werden auf eine 1.0 mm dicke Schicht Corning Matrigel Matrix platziert und müssen nach 48 Stunden eine positive Neuritenauswuchs-Reaktion ohne Zugabe eines Nervenwachstumsfaktors erzeugen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -20 °C. Mehrfaches Einfrieren und Auftauen vermeiden Nicht in frostfreiem Gefriergerät lagern. Gefroren halten.
Ohne Additive No Phenol Red, No LDEV
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellwachstum und -differenzierung, Metabolismus/toxikologische Untersuchungen, Invasionsassays, In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays, In-vivo-Angiogenese-Studien und Augmentation von Tumoren bei immunsupprimierten Mäusen
Menge 50 mL (10 mL x 5)
Quelle Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)Maustumor