Learn More
Corning™ Matrigel™ Wachstumsfaktor-reduzierte Basalmembran-Matrix, Phenol-rot-frei, LDEV-frei
Click to view available options
Menge:
100 mL (10 mL x 10)
50 mL (10 mL x 5)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mauskolonien werden routinemäßig mittels MAP-Tests (Maus-Antikörperproduktion) auf Pathogene untersucht
- Umfangreiche PCR-Tests werden durchgeführt, um eine Reihe von Pathogenen, einschließlich LDEV, zu identifizieren, damit eine strenge Kontrolle der während des Herstellungsprozesses verwendeten Rohstoffe gewährleistet ist
- Auf Bakterien, Pilze, und Mykoplasmen getestet und für negativ befunden
- Protein-Konzentrationen werden durch die Lowry-Methode bestimmt
- Die Messung der Endotoxin-Einheiten erfolgt durch den Limulus-Amöbozyten-Lysat-Test
- Die Gel-Stabilität wird über einen Zeitraum von 14 Tagen bei 37 °C getestet
- Die biologische Aktivität wird für jede Charge mithilfe eines Neuritenauswuchs-Assays bestimmt (Spinalganglien von Hühnern werden auf eine 1.0 mm dicke Schicht Corning Matrigel Matrix platziert und müssen nach 48 Stunden eine positive Neuritenauswuchs-Reaktion ohne Zugabe eines Nervenwachstumsfaktors erzeugen)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20 °C. Mehrfaches Einfrieren und Auftauen vermeiden Nicht in frostfreiem Gefriergerät lagern. Gefroren halten. |
| Ohne Additive | No Phenol Red, No LDEV |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellwachstum und -differenzierung, Metabolismus/toxikologische Untersuchungen, Invasionsassays, In-vitro- und In-vivo-Angiogenese-Assays, In-vivo-Angiogenese-Studien und Augmentation von Tumoren bei immunsupprimierten Mäusen |
| Menge | 100 mL (10 mL x 10) |
| Quelle | Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)Maustumor |