Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10611924
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
100 pro Fall
24.04 Racks von Tuben pro Fall
4/24 Röhrchengestelle pro Karton
Gestell
Verschlusstyp:
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Fit for Purpose:
PCR-fähig
Steril und PCR-fähig
Packungsgröße:
100 Stück
384 Stück
96 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Verschlusstyp Sterilität Fit for Purpose unitSize
10611924 100 pro Fall Schraubverschluss Unsteril Steril und PCR-fähig 100 Stück
11912151 Gestell Schraubverschluss Nicht steril PCR-fähig 384 Stück
10630224 24.04 Racks von Tuben pro Fall Schraubverschluss Steril Steril und PCR-fähig 96 Stück
10171773 4/24 Röhrchengestelle pro Karton Nicht enthalten Steril Steril und PCR-fähig 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10611924 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 €
    154.00 € / 100 Stück
    Sparen 43.00 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglichen Sie eine sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 12 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode.
Ermöglichen Sie eine zuverlässige und sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-Barcode 12 ml-Lagerröhrchen mit Schraubverschluss, die perfekte Lösung für die Lagerung großer Mengen, einschließlich klinischer Proben, Pulver, Gewebe und Pflanzenmaterialien. Unser Team hat einen hervorragenden Ruf für die Unterstützung von Geräten und Verbrauchsmaterialien und kann einfache Wege zur Effizienzsteigerung und Verfolgung von Proben in Ihrem Labor mit unserer gesamten Palette von Thermo Scientific 2D-Barcode-Lagerröhrchen und Barcode-Lesern demonstrieren.
Permanente 2D Barcodes ermöglichen sicheres Tracking all Ihrer wertvollen Proben, während Thermo Scientific 2D Barcode-Lesegeräte die einfache Integration in vorhandene Datenbanken oder Tracking-Systeme gestatten.
Sicheres Tracking
  • Gelaserter 2D Barcode am Boden jedes Röhrchens ermöglicht das sofortige Scannen und Dekodieren von Röhrchen, ohne sie aus dem Rack zu entnehmen, und die Zuordnung von Daten zu jedem einzelnen Röhrchen
  • Verwenden Sie ein einfaches VisionMate Lite oder VisionMate Wireless, um einzelne Röhrchen auszulesen, oder das VisionMate HighSpeed zur sofortigen Dekodierung eines kompletten Röhrchen-Racks
  • Scannen Sie das Röhrchen in eine Datenbank oder ein Tracking-System oder integrieren Sie das Gerät über die ActiveX Technologie
Überlegenes Format für die Lagerung
  • Lieferung erfolgt in einem Rack im Mikrotiterplattenformat - so können Sie mehr Proben auf kleinem Raum lagern
  • Kompatibel zu Thermo Scientific Matrix elektronischen EXP Pipetten
  • Rackdeckelverriegelung ermöglicht die sichere Lagerung von Proben
  • Bauweise des Rack-Unterteils und Röhrchen verhindert, dass sich das Röhrchen beim Öffnen mitdreht
  • Solide, einteilige Konstruktion - keine Etiketten, die abfallen können; Lagerung selbst niedrigen Temperaturen möglich
Strenge Qualitätskontrolle
  • Jeder 2D Barcode wird im Werk auf Lesbarkeit gescannt und mit der kompletten Datenbank aller vorher vergebener 2D Codes abgeglichen, um Duplikate innerhalb der gesamten Thermo Scientific Matrix Vorratsröhrchen-Palette auszuschließen
  • Jedes Vorratsröhrchen wird auf 100 % Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten
  • Eingebaute Fehlerkorrektur stellt sicher, dass Barcodes nicht falsch ausgelesen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12mL
Material Polypropylen
Verpackung 100 pro Fall
Barcode 2D Barcode
Produktlinie Matrix
Sterilität Unsteril
Verschluss inklusive Yes
Kapazität (angloamerikanisch) 0,4057 fl oz.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Fit for Purpose Steril und PCR-fähig
Produkttyp Screw Top Tube
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.