Learn More
Thermo Scientific™ Oben offene Matrix™ Lagerröhrchen mit 2D-Barcode im 384-Format
Beschreibung
Thermo Scientific Matrix Vorratsröhrchen mit 2D Barcode sind in Volumina von 500 μl bis 1,4 ml erhältlich, alle im kompakten und gleichzeitig robusten Latch Rack Design.
Mit Ausrüstungen sowie auch mit Verbrauchsmaterialien können wir Sie unterstützen. Durch den Einsatz von Matrix Vorratsröhrchen mit 2D Barcode und VisionMate 2D Barcode-Lesegeräten können wir Ihnen zeigen, wie Sie die Probenverwaltung in Ihrem Labor verbessern können.
Nachverfolgbarkeit:
- Jedes Matrix 0,1 ml-Röhrchen mit 2D-Barcode wird am Röhrchenboden für eine sichere Unterscheidung und Nachverfolgbarkeit der Proben mit einem eindeutigen und unverwechselbaren 2D-Laserbarcode dauerhaft gekennzeichnet
- Entsprechend dem Durchsatz eines Labors decodieren die Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D-Barcode-Lesegeräte sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens
- Je nach Anwendungsanforderung und Durchsatzzahl stehen eine Reihe von VisionMate 2D-Barcode-Lesegeräten zur Verfügung
- Die Röhrchen können in jede beliebige Softwareanwendung oder Datenbank eingelesen bzw. mit verschiedenen Methoden integriert werden
- Die VisionMate Systeme sind sehr flexibel, was die Integration der 2D-Barcodedaten in Ihre Applikationen, Datenbanken und automatisierten Systeme angeht
- Nachdem die Daten gespeichert wurden, können Anwender das Röhrchen scannen und mit der Datenbank vergleichen
- Das Nachverfolgungssystem umfasst eine “Suchfunktion” für den sofortigen Zugriff auf Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts der einzelnen Lagerungsröhrchen
Unübertroffenes Design der Lagergestelle:
- Matrix Röhrchen mit 2D-Barcode im 384 Well Format sind im firmeneigenen, speziell entwickelten Mikrotiterplattenformat erhältlich
- Die Gestelle mit niedrigem Profil sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät, Kühlgerät, Lagerraum und auf dem Labortisch.
- Das niedrige Profil dieser Gestelle sorgt dafür, dass die Röhrchen mit 2D-Code durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden können, das heißt sie sind auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet
Strengste Qualitätskontrollen:
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Gewährleistung der Lesbarkeit gescannt
- Jeder Code wird anhand einer vollständigen Datenbank aller zuvor zugewiesenen 2D-Codes überprüft, um jegliche Duplikate innerhalb der gesamten Reihe von Matrix Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode auszuschließen
- Jedes Röhrchen wird auf Auslaufsicherheit geprüft, um die Röhrchenintegrität und die Sicherheit Ihrer Proben zu gewährleisten
Zuverlässiges Lagersystem für jedes Labor:
- Die 2D-Barcodierung kann an Ihre Datenbank und Ihre Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit angepasst werden
- Die Röhrchen mit 2D-Code passen in Thermo Scientific Tiefkühlgestelle, so dass Ihr Lagerplatz optimal ausgenutzt werden kann
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0,1 ml |
| Material | Polypropylen |
| Verpackung | 20 Latch Rack of 384 Tubes |
| Wellform | Flach |
| Barcode | 2D BarCoded |
| Produktlinie | Matrix |
| Sterilität | Nicht steril |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,0034 fl oz. |
| Fit for Purpose | PCR-fähig |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.