Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten
Artikelnummer. 10015284
Click to view available options
Typ:
Netzteil (Vereinigtes Königreich)
Wiederaufladbare Batterien (NiCad)
Wiederaufladbare Batterien (NiMH)
Zur Verwendung mit:
Matrix Electronic Single, Multikanalpipette
Matrix Elektronische Pipette
Matrix elektronische Einkanalpipetten
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10015284
Marke: Thermo Scientific™ 609211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle und Netzteile zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle, Netzteile und weiteres Zubehör zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Pipettenständer:
  • Einzelständer: freistehender Metallständer für eine elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipette
  • Pipettenständer mit 3 Plätzen zur Wandmontage: für elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipetten; einschließlich Befestigungsmaterial
  • Drehständer mit 6 Plätzen: ideal für Labore, die mehrere Pipetten verwenden; freidrehend, gewährleistet so einen aufgeräumten Labortisch
Röhrchengestelle:
  • Zur optimalen Nutzung des Spitzenverstellsystems von Matrix EXP oder Equalizer Pipetten
  • Zum einfachen Transfer aus Röhrchen in Mikrotiterplatten stehen zwei verschiedene Reagenzglasgestelle zur Auswahl
  • Eignen sich entweder für Röhrchen mit den Abmessungen 12 × 75 mm oder 13 × 100 mm im Format 8 × 12 ″ oder 5× 12 ″
  • Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle eignen sich für 0,5 ml- oder 1,5 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Batterien, NiMH Wiederaufladbar, für Mehrkanalpipettierer
Zur Verwendung mit Matrix Electronic Single, Multikanalpipette
Typ Wiederaufladbare Batterien (NiMH)