Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten
Artikelnummer. 10773037
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Batterieladegerät
Netzteil (Vereinigtes Königreich)
Wiederaufladbare Batterien (NiCad)
Wiederaufladbare Batterien (NiMH)
Zur Verwendung mit:
Matrix Electronic Single, Multikanalpipette
Matrix Elektronische Pipette
Matrix elektronische Einkanalpipetten
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Zur Verwendung mit Packungsgröße
10773037 Wiederaufladbare Batterien (NiCad) Matrix Elektronische Pipette 1 Stück
10089882 Netzteil (Vereinigtes Königreich) Matrix elektronische Einkanalpipetten 1 Stück
11641900 Batterieladegerät Matrix Electronic Single, Multikanalpipette -
10015284 Wiederaufladbare Batterien (NiMH) Matrix Electronic Single, Multikanalpipette 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10773037 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 2092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 €
    155.00 € / 1 Stück
    Sparen 33.00 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 12-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle und Netzteile zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Thermo Scientific™ Matrix™ Zubehör für elektronische Pipetten umfasst Pipettenständer, Röhrchengestelle, Netzteile und weiteres Zubehör zur Optimierung von elektronischen Pipetten.
Pipettenständer:
  • Einzelständer: freistehender Metallständer für eine elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipette
  • Pipettenständer mit 3 Plätzen zur Wandmontage: für elektronische Matrix Ein- oder Mehrkanalpipetten; einschließlich Befestigungsmaterial
  • Drehständer mit 6 Plätzen: ideal für Labore, die mehrere Pipetten verwenden; freidrehend, gewährleistet so einen aufgeräumten Labortisch
Röhrchengestelle:
  • Zur optimalen Nutzung des Spitzenverstellsystems von Matrix EXP oder Equalizer Pipetten
  • Zum einfachen Transfer aus Röhrchen in Mikrotiterplatten stehen zwei verschiedene Reagenzglasgestelle zur Auswahl
  • Eignen sich entweder für Röhrchen mit den Abmessungen 12 × 75 mm oder 13 × 100 mm im Format 8 × 12 ″ oder 5× 12 ″
  • Mikrozentrifugen-Reagenzglasgestelle eignen sich für 0,5 ml- oder 1,5 ml-Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkutyp NiMH
Beschreibung Akkus, NiMH wiederaufladbar
Zur Verwendung mit Matrix Elektronische Pipette
Typ Wiederaufladbare Batterien (NiCad)